Learn More
Iodure de 1-éthyle-2-méthylquinolinium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide is used as a precursor in synthesis of carbocyanine dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodure de 1-éthyl-2-méthylquinolinium est utilisé comme précurseur dans la synthèse des colorants de carbocyanine.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Précurseur dans la synthèse des colorants de carbocyanine.
L’iodure de 1-éthyl-2-méthylquinolinium est utilisé comme précurseur dans la synthèse des colorants de carbocyanine.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Précurseur dans la synthèse des colorants de carbocyanine.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide |
Point de fusion | 231°C (decomposition) |
Quantité | 100 g |
Sensibilité | Light sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in Water. |
Poids de la formule | 299.16 |
Pourcentage de pureté | 97% |