Learn More
(1-éthoxyéthylidène)malononitrile, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Nom chimique ou matériau | (1-Ethoxyethylidene)malononitrile |
Note relative au nom | 99+% |
% min. CAS | 99.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 89.0°C to 93.0°C |
Couleur | Blanc à beige |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Formule linéaire | CH3C(OC2H5)=C(CN)2 |
Show More |
Safety and Handling
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Product Identifier
- (1-Ethoxyethylidene)malononitrile
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.