Learn More
1-éthoxy-2-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10763241 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
Code produit. 10763241
Marque: Thermo Scientific Acros 259050010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1569-02-4 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1569-02-4
Formule moléculaire C5H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00067050
Clé InChI JOLQKTGDSGKSKJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-ethoxy-2-propanol, propylene glycol monoethyl ether, 2-propanol, 1-ethoxy, propylene glycol ethyl ether, 1-ethoxy-propan-2-ol, arcosolv r pe, 1-ethoxy-2-propan, 1-ethoxy-2-propano, acmc-1byqk, 2-hydroxypropylethylether
CID PubChem 15287
Nom IUPAC 1-éthoxypropan-2-ol
SMILES CCOCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethoxy-2-propanol
Point de fusion -100°C
Couleur Incolore
Densité 0.8970g/mL
Point d’ébullition 132°C
Point d’éclair 42°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. Remark: balance 2-ethoxy-1-propanol (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5OCH2CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4050 to 1.409
Quantité 1 L
Gravité spécifique 0.897
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Viscosité 2 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 104.14
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Ethoxy-2-propanol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.