Learn More
1-Eicosanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11322726
1-Eicosanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11322726
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11322726
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08807.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
1-Eicosanol has been used in gradient HPLC-charged aerosol detection method for the detection of different lipids, as internal standard during determination of policosanol?s high molecular weight alcohols (policosanol?s fatty alcohols) in fish oil by GC. Also used as a non-ionic surfactant in cosmetics, used in lubricants, rubber, plastics, textiles and as an emulsion stabilizer and viscosity increasing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-eicosanol a été utilisé dans la méthode de détection des aérosols chargés par HPLC de gradient pour détecter différents lipides, comme étalon interne pour déterminer par GC les alcools à faible masse moléculaire qui composent le policosanol (alcools gras du policosanol) dans l’huile de poisson. Également utilisé comme surfactant non ionique dans les cosmétiques,les lubrifiants, le caoutchouc, les plastiques, les textiles, ainsi que comme stabilisateur d’émulsion et agent d’augmentation de la viscosité.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-96-9
Formule moléculaire C20H42O
Poids moléculaire (g/mol) 298.56
Numéro MDL MFCD00002938
Clé InChI BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-eicosanol, arachidyl alcohol, n-eicosanol, arachidic alcohol, arachic alcohol, eicosyl alcohol, eicosan-1-ol, eicosanol, 1-icosanol, n-1-eicosanolAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 12404
ChEBI CHEBI:75627
Nom IUPAC icosan1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Eicosanol
Point de fusion 62°C to 66°C
Densité 0.841
Point d’ébullition 220°C to 225°C (3 mmHg)
Point d’éclair 195°C (383°F)
Quantité 25 g
Beilstein 1705104
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 96%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10242228 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/08/2022 Catalog NumberL08807.22,L08807.14
Numéro de lot10237642 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberL08807.22,L08807.14
Numéro de lot10228589 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberL08807.22,L08807.14
Numéro de lot10232571 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberL08807.22,L08807.14
Numéro de lot10115621 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberL08807.22,L08807.14
Nom du produit
1-Eicosanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >