Learn More
1-dodécyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11337915
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
765-03-7
C12H22
166.31
MFCD00008960
ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
1-dodecyne, dodecyne, dodec-1-in, 1dodecyne, dodec-1-yn, 1-dodecyne 5g
69821
Dodéc-1-yne
CCCCCCCCCCC#C
765-03-7
C12H22
166.31
MFCD00008960
ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
1-dodecyne, dodecyne, dodec-1-in, 1dodecyne, dodec-1-yn, 1-dodecyne 5g
69821
Dodéc-1-yne
CCCCCCCCCCC#C
1-Dodecyne was used in the synthesis of stable ruthenium nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-dodécyne a été utilisé dans la synthèse de nanoparticules stables de ruthénium.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les poudres de métaux lourds et les oxydants. Stocker entre 2 et 8°C. Conserver à l’écart des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Dodecyne
Point de fusion -19°C
Densité 0.779
Point d’ébullition 214°C to 216°C
Point d’éclair 79°C (174°F)
Indice de réfraction 1.434
Quantité 5 g
Beilstein 1741320
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 166.31
Pourcentage de pureté 97%