Learn More
Acide 1-dodécylphosphonique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Description
1-Dodecylphosphonic acid is used as tuning of surface energy, wetting, and work function of metal oxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 1-dodécylphosphonique est utilisé comme réglage de l’énergie de surface, de l’humidification et de la fonction de travail des oxydes métalliques.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants, les bases.
L’acide 1-dodécylphosphonique est utilisé comme réglage de l’énergie de surface, de l’humidification et de la fonction de travail des oxydes métalliques.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants, les bases.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Dodecylphosphonic acid |
Point de fusion | 92°C to 96°C |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN3261 |
Informations sur la solubilité | Sparingly soluble in water. |
Poids de la formule | 250.31 |
Pourcentage de pureté | 95% |