Learn More
(1-Dodécyl)chlorure de triméthylammonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439046
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Dodecyltrimethylammonium Chloride is useful as a paint stripper, a foaming stabilizer, and a bactericidal lotion. It is used in coating, plastics, paints, rubber and ink production, as anti-static agent, catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de dodécyltriméthylammonium est utile comme décapant pour peinture, stabilisateur moussant et lotion bactéricide. Il est utilisé dans le revêtement, les plastiques, les peintures, le caoutchouc et la production d’encre, comme agent antistatique, catalyseur.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-00-5
Formule moléculaire C15H34ClN
Poids moléculaire (g/mol) 263.894
Numéro MDL MFCD00041974
Clé InChI DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme dodecyltrimethylammonium chloride, alicop, cation bb, aliquat 4, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium chloride, laurtrimonium chloride, dehyquart lt, cation fb, nissan cation bb, lauryltrimethylammonium chloride
CID PubChem 8152
Nom IUPAC Dodécyl(triméthyl)azanium;chlorure
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride
Point de fusion ∼237°C (decomposition)
Odeur Odorless
Formule linéaire CH3(CH2)11N(CH3)3Cl
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 3915951
Poids de la formule 263.9
Pourcentage de pureté 97%