Learn More
Isocyanate de 1-dodécyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.17€ - 110.55€
Identifiants chimiques
CAS | 4202-38-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H25NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 211.349 |
Numéro MDL | MFCD00041744 |
Clé InChI | YIDSTEJLDQMWBR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dodecyl isocyanate, dodecane, 1-isocyanato, dodecylisocyanate, 1-dodecyl isocyanate, n-dodecyl isocyanate, acmc-209jmx, isocyanic acid dodecyl ester |
CID PubChem | 77873 |
Nom IUPAC | 1-isocyanatododécane |
SMILES | CCCCCCCCCCCCN=C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11348086
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13380.03 |
1 g |
34.17€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13380.06 |
5 g |
110.55€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Dodecyl isocyanate, is incorporated in AZT analogue preparation through it use ine the synthesis of carbodiimides from phosphinimines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’isocyanate de 1-dodécyle est incorporé dans la préparation analogique de l’AZT en l’utilisant dans la synthèse des carbodiimides à partir de phosphinimines.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Identifiants chimiques
4202-38-4 | |
211.349 | |
YIDSTEJLDQMWBR-UHFFFAOYSA-N | |
77873 | |
CCCCCCCCCCCCN=C=O |
C13H25NO | |
MFCD00041744 | |
dodecyl isocyanate, dodecane, 1-isocyanato, dodecylisocyanate, 1-dodecyl isocyanate, n-dodecyl isocyanate, acmc-209jmx, isocyanic acid dodecyl ester | |
1-isocyanatododécane |
Spécification
1-Dodecyl isocyanate | |
0.877 | |
134°C (273°F) | |
C13H25NO | |
MFCD00041744 | |
1774823 | |
dodecyl isocyanate, dodecane, 1-isocyanato, dodecylisocyanate, 1-dodecyl isocyanate, n-dodecyl isocyanate, acmc-209jmx, isocyanic acid dodecyl ester | |
YIDSTEJLDQMWBR-UHFFFAOYSA-N | |
1-isocyanatododécane | |
77873 | |
98% |
4202-38-4 | |
157°C to 161°C (21 mmHg) | |
Irritating | |
1.441 | |
UN2206 | |
Moisture sensitive | |
It hydrolyzes in water. | |
CCCCCCCCCCCCN=C=O | |
211.349 | |
211.35 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H334-H302-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P342+P311-P362-P501c
H302+H332-H315-H319-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ISOCYANATES, TOXIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 224-111-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C