Learn More
1-dodécanol, réactif ACS, ≥ 98 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Code produit. p-7120028
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
Code produit. 15695550
Marque: Honeywell-Riedel-de Haen 443816500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS,≥98,0%
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-53-8
Formule moléculaire C12H26O
Poids moléculaire (g/mol) 186.34
Numéro MDL MFCD00004753
Clé InChI LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
CID PubChem 8193
ChEBI CHEBI:28878
Nom IUPAC Dodécan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dodecanol
Point de fusion 22°C to 26°C
Densité 0.833g/mL at 25°C
Point d’ébullition 260°C to 262°C
Point d’éclair 121°C (249.8°F)
Spectre IR Conforms to structure
Conditionnement Flacon poly
Formule linéaire CH3(CH2)11OH
Indice de réfraction n20/D 1.442
Quantité 500 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1738860
Densité de vapeur 7.4 (vs air)
Poids de la formule 186.33g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%