Learn More
1-dodécanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11440703
1-dodécanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11440703
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11440703
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12741.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
1-Dodecanethiol is used in the preparation of hydrophobic or mixed self-assembled monolayers. It is also employed as a chain transfer agent for radical polymerization. Further, it is utilized as a polymerization inhibitor in polyurethane and neoprene adhesives, which finds application in the footwear industry. In addition to this, it acts as a protein regenerating agent used for the regeneration of native proteins from mercuribenzoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-dodécanethiol est utilisé dans la préparation de monocouches auto-assemblées hydrophobes ou mixtes. Il est également utilisé comme agent de transfert de chaîne pour la polymérisation radicalaire. De plus, il est utilisé comme inhibiteur de polymérisation dans les adhésifs en polyuréthane et en néoprène, et est utilisé dans le secteur de la chaussure. En outre, il agit comme agent régénérant des protéines utilisé pour la régénération des protéines natives à partir de mercuribenzoate.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases, les agents oxydants, les agents réducteurs et les métaux alcalins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-55-0
Formule moléculaire C12H26S
Poids moléculaire (g/mol) 202.40
Numéro MDL MFCD00004885
Clé InChI WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-dodecanethiol, dodecyl mercaptan, dodecanethiol, n-dodecanethiol, lauryl mercaptan, n-dodecyl mercaptan, n-dodecylmercaptan, 1-mercaptododecane, n-lauryl mercaptan, 1-dodecyl mercaptanAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8195
Nom IUPAC Dodécane-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dodecanethiol
Point de fusion °C to 7°C
Densité 0.845
Point d’ébullition 276°C to 278°C
Point d’éclair 133°C (271°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire CH3(CH2)11SH
Indice de réfraction 1.4601
Quantité 100 g
Beilstein 969337
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 202.4
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY15K024 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/11/2024 Catalog NumberA12741.36,A12741.22
Numéro de lotQ29K007 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2024 Catalog NumberA12741.36,A12741.22
Numéro de lotA0450343 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/02/2024 Catalog NumberA12741.36,A12741.22
Numéro de lotZ20J012 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/01/2024 Catalog NumberA12741.36,A12741.22
Numéro de lot10245159 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberA12741.36,A12741.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Dodecanethiol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Dodecanethiol
Nom du produit
1-dodécanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >