Learn More
1-docosanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10581082
1-docosanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10581082
100 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10581082
Marque: Thermo Scientific Acros 173721000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 661-19-8
Formule moléculaire C22H46O
Poids moléculaire (g/mol) 326.61
Numéro MDL MFCD00002939
Clé InChI NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-docosanol, behenyl alcohol, docosanol, behenic alcohol, docosyl alcohol, n-docosanol, abreva, tadenan, lidavol, lanette 22
CID PubChem 12620
ChEBI CHEBI:31000
Nom IUPAC Docosan1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Docosanol
Note relative au nom 0.98
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100
Point de fusion 68.0°C to 72.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 227°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3(CH2)21OH
Quantité 100 g
Beilstein 01, 431
Merck Index 15, 3444
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Viscosité 7.5 mPa.s (80°C)
Poids de la formule 326.61
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Pastilles ou comprimés
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0453733 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number173720250,173721000
Numéro de lotA0408361 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number173720250,173721000
Numéro de lotA0413009 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/04/2022 Catalog Number173720250,173721000
Numéro de lotA0293317 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2020 Catalog Number173720250,173721000
Numéro de lotA0325129 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2020 Catalog Number173720250,173721000
Identifiant produit
  • 1-Docosanol
Nom du produit
1-docosanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >