Learn More
1-diméthylamino-but-1-en-3-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10217560
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2802-08-6
Formule moléculaire C6H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 113.16
Numéro MDL MFCD00142611
Clé InChI QPWSKIGAQZAJKS-SNAWJCMRSA-N
Synonyme e-4-dimethylamino but-3-en-2-one, trans-4-dimethylamino-3-buten-2-one, 4-dimethylamino but-3-en-2-one, 3e-4-dimethylamino but-3-en-2-one, 1-dimethylamino-but-1-en-3-one, 4-dimethylamino-3-buten-2-one, 3e-4-dimethylamino-3-buten-2-one, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino-, 3e, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino-, 3e-9ci
CID PubChem 5369152
Nom IUPAC (E)-4-(diméthylamino)but3 -en-2-one
SMILES CC(=O)C=CN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dimethylamino-but-1-en-3-one
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron à marron-rouge
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 101°C to 102°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NCHCHC(O)CH3
Indice de réfraction 1.5570 to 1.56
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with methanol
Poids de la formule 113.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Dimethylamino-but-1-en-3-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.