Learn More
1-Diméthylamino-2-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11451277
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
1-Dimethylamino-2-propanol is one of the compounds used to identify the illegal manufacture of methadone.cv
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-Diméthylamino-2-propanol est l’un des composés utilisés pour identifier la fabrication illégale de méthadone. cv
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver dans des conditions fraîches et sèches, dans des récipients bien étanches. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-16-7
Formule moléculaire C5H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 103.165
Numéro MDL MFCD00004532
Clé InChI NCXUNZWLEYGQAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-dimethylamino-2-propanol, dimepranol, 1-dimethylamino propan-2-ol, n,n-dimethylisopropanolamine, dimethyl 2-hydroxypropyl amine, 2-propanol, 1-dimethylamino, dimethylisopropanolamine, dimepranol inn, n,n-dimethylamino-2-propanol
CID PubChem 37511
Nom IUPAC 1-(diméthylamino)propan-2-ol
SMILES CC(CN(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dimethylamino-2-propanol
Point de fusion -85°C
Densité 0.85
pH 11
Point d’ébullition 123°C to 126°C
Point d’éclair 35°C (95°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.4195
Quantité 250 g
Numéro UN UN2734
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 103.16
Pourcentage de pureté 99%