Learn More
1-Diméthylamino-2-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10713651
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-16-7
Formule moléculaire C5H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 103.16
Numéro MDL MFCD00004532
Clé InChI NCXUNZWLEYGQAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-dimethylamino-2-propanol, dimepranol, 1-dimethylamino propan-2-ol, n,n-dimethylisopropanolamine, dimethyl 2-hydroxypropyl amine, 2-propanol, 1-dimethylamino, dimethylisopropanolamine, dimepranol inn, n,n-dimethylamino-2-propanol
CID PubChem 37511
Nom IUPAC 1-(diméthylamino)propan-2-ol
SMILES CC(CN(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dimethylamino-2-propanol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -85.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8500g/mL
Point d’ébullition 126.0°C
Point d’éclair 26°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NCH2CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4183 to 1.4203
Quantité 250 g
Gravité spécifique 0.85
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viscosité 4.9 mPa.s (50°C)
Poids de la formule 103.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Dimethylamino-2-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.