Learn More
(+)-1-désoxynojirimycine, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les acides forts et les bases fortes.
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les acides forts et les bases fortes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | (+)-1-Deoxynojirimycin |
Type | (+)-1-Deoxynojirimycin |
Forme physique | Poudre |
CAS | 19130-96-2 |
Point de fusion | 195°C to 196°C |
Formule moléculaire | C6H13NO4 |
Numéro MDL | MFCD00063474 |
Merck Index | 142905 |
Synonyme | 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-glucitol; (2R,3R,4R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol. |