Learn More
1-décanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11453517
1-décanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11453517
2500 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Code produit. 11453517
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17288.0F
Demander un format en vrac ou personnalisé
1-Decanol is used in the production of plasticizers, lubricants, surfactants and solvents. It is also used to study the thermal properties of polymer-monolithic stationary phases. Further, it is used to enhance homomeric glycine receptor function. In addition to this, it is used in daily flavor, food flavor and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-décanol est utilisé dans la production de plastifiants, de lubrifiants, de surfactants et de solvants. Il est également utilisé pour étudier les propriétés thermiques des phases stationnaires des polymères-monolithiques. De plus, il est utilisé pour améliorer la fonction des récepteurs homomériques de la glycine. En outre, il est utilisé dans les arômes au quotidien, les substances aromatisantes pour aliments et les cosmétiques.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther. Insoluble dans l’eau. Miscible avec le tétrachlorure de carbone, l’éthanol, l’éther, l’acétone, le benzène, le chloroforme et l’acide acétique glacial. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures d’acide et les anhydrides d’acide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-30-1
Formule moléculaire C10H22O
Poids moléculaire (g/mol) 158.285
Numéro MDL MFCD00004747
Clé InChI MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-decanol, decyl alcohol, decanol, n-decyl alcohol, n-decanol, capric alcohol, nonylcarbinol, antak, caprinic alcohol, royaltac
CID PubChem 8174
ChEBI CHEBI:28903
Nom IUPAC Décan1-ol
SMILES CCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Decanol
Point de fusion 6°C
Densité 0.828
Point d’ébullition 230°C to 232°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Plage de pourcentage du dosage >98%
Odeur Sweet
Formule linéaire CH3(CH2)8CH2OH
Indice de réfraction 1.437
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN3082
Beilstein 1735221
Merck Index 14,2855
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether; Insoluble in water;Miscible with carbon tetrachloride,ethanol,ether,acetone,benzene,chloroform and glacial acetic acid; Immiscible with water.
Poids de la formule 158.29
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10243069 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/08/2022 Catalog NumberA17288.AP,A17288.0F
Numéro de lotT20I019 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/07/2022 Catalog NumberA17288.AP,A17288.0F
Numéro de lot10203276 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA17288.AP,A17288.0F
Numéro de lot10216140 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA17288.AP,A17288.0F
Numéro de lot10178123 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA17288.AP,A17288.0F
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Decanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Decanol
Nom du produit
1-décanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >