Learn More
1-Deazaadenosine, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Description
Inhibitor of adenosine deaminase (Ki = 0.66 μM). Demonstrates antitumor activity in a range of leukemia cell lines.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Deazaadenosine |
CAS | 14432-09-8 |
Formule moléculaire | C11H14N4O4 |
Quantité | 10 mg |
Synonyme | 1-deazaadenosine, 1-deaza-adenosine, 1da, 1add, 2r,3r,4s,5r-2-7-aminoimidazo 4,5-b pyridin-3-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, 1-deaza-a, d03plv, adenosine-n,1,3-15n3, 3-, a-d-ribofuranosyl-3h-imidazo 4,5-b pyridin-7-amine |
Clé InChI | NVUDDRWKCUAERS-PNHWDRBUSA-N |
SMILES | C1=CN=C2C(=C1N)N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O |
Nom IUPAC | (2R,3R,4S,5R)-2-(7-aminoimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
Poids moléculaire (g/mol) | 266.257 |
CID PubChem | 159738 |