Learn More
Métho-p-toluènesulfonate de 1-cyclohexyl-3-(2-morpholinoéthyl)carbodiimide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10122570
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2491-17-0
Formule moléculaire C21H33N3O4S
Poids moléculaire (g/mol) 423.57
Numéro MDL MFCD00011979
Clé InChI GBCAVSYHPPARHX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cme-carbodiimide, morpho cdi, 1-cyclohexyl 3-2-morpholinoethyl carbodiimide methotosylate, 4-2-cyclohexylimino methylene amino ethyl-4-methylmorpholin-4-ium 4-methylbenzenesulfonate, cmc, 1-cyclohexyl-3-2-morpholinoethyl carbodiimide metho-p-toluenesulfonate, n-cyclohexyl-n'-2-morpholinoethyl carbodiimide metho-p-toluenesulfonate, cmc n-cyclohexyl-n-2-morpholinoethyl carbodiimide metho-p-toluenesulfonate, chm van, 4-5-cyclohexyl-3,5-diazapenta-3,4-dienyl-4-methylmorpholine, 4-methylbenzene sulfonic acid
CID PubChem 17220
Nom IUPAC 4-(2-{[(cyclohexylimino)methylidene]amino}ethyl)-4-methylmorpholin-4-ium 4-methylbenzene-1-sulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O.C[N+]1(CCN=C=NC2CCCCC2)CCOCC1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimide metho-p-toluenesulfonate
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 110.0°C to 116.0°C
Couleur Blanc à jaune
Analyse élémentaire 94% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Fieser 01,181; 11,151
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 423.57
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimide metho-p-toluenesulfonate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.