Learn More
1-chlorobutane, 99+ %, pur, Thermo Scientific Chemicals
50.25€ - 312.56€
Identifiants chimiques
CAS | 109-69-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9Cl |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.57 |
Numéro MDL | MFCD00001009 |
Clé InChI | VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane |
CID PubChem | 8005 |
Nom IUPAC | 1-chlorobutane |
SMILES | CCCCCl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10478310
|
Thermo Scientific Acros
154630010 |
1 L | Flacon en verre |
50.25€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10193390
|
Thermo Scientific Acros
154630025 |
2.5 L | Flacon en verre |
100.40€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10627934
|
Thermo Scientific Acros
154630100 |
10 L | Récipient en plastique |
312.56€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
109-69-3 | |
92.57 | |
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N | |
8005 | |
CCCCCl |
C4H9Cl | |
MFCD00001009 | |
butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane | |
1-chlorobutane |
Spécification
1-Chlorobutane | |
99.0 | |
-123.0°C | |
0.8800g/mL | |
−12°C | |
99% min. (GC) | |
CH3(CH2)3Cl | |
MFCD00001009 | |
15, 1561 | |
butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane | |
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N | |
1-chlorobutane | |
8005 | |
92.57 | |
Pures |
109-69-3 | |
100.0 | |
Incolore | |
77.0°C to 78.0°C | |
Authentique | |
C4H9Cl | |
1.4014 to 1.4034 | |
01, 118 | |
0.88 | |
Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether | |
CCCCCl | |
92.57 | |
0.45 mPa.s (20°C) | |
99+% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquides et vapeurs très inflammables.
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
EN CAS D’INGESTION :Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-696-6
- 1-Chlorobutane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche