Learn More
1-chlorobutane, 99,8 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10644945 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 10644945
Marque: Thermo Scientific 425880010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 109-69-3 | C4H9Cl | 92.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-69-3
Formule moléculaire C4H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 92.57
Numéro MDL MFCD00001009
Clé InChI VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
CID PubChem 8005
Nom IUPAC 1-chlorobutane
SMILES CCCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chlorobutane
Note relative au nom For HPLC
Acidité 0.0003 meq/g max.
Absorbance 1 cm cell vs HPLC grade water, 0.05 max. at 240nm, 0.01 max. at 250nm, 0.005 max. at 260nm, 0.005 max. at 270nm, 1 cm cell vs HPLC grade water at 0nm
% min. CAS 99.75
% max. CAS 100.0
Point de fusion -123.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 77.0°C to 78.0°C
Point d’éclair −12°C
Plage de pourcentage du dosage 99.7% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3Cl
Indice de réfraction 1.4014 to 1.4034
Quantité 1 L
Numéro UN 1127
Résidus après évaporation 2ppm max.
Merck Index 15, 1561
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 0.45 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 92.57
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité HPLC
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Chlorobutane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.