Learn More
1-Chloro-5-triméthylsilyl-4-pentyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15440158
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le1-chloro-5-triméthylsilyl-4-pentyne est utilisé comme intermédiaire de synthèse en chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77113-48-5
Formule moléculaire C8H15ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 174.74
Numéro MDL MFCD00671353
Clé InChI UPVHIBLXQNNITH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-1-pentynyl trimethylsilane, 1-chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne, silane, 5-chloro-1-pentynyl trimethyl, acmc-1bffc, 5-chloro-1-trimethylsilylpent-1-yne, 5-chloropent-1-ynyl trimethyl silane, 5-chloropent-1-yn-1-yl trimethylsilane, silane, 5-chloro-1-pentyn-1-yl trimethyl
CID PubChem 2757942
SMILES C[Si](C)(C)C#CCCCCl
Spécification
Point d’ébullition 75°C to 77°C (21mmHg)
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne
Quantité 5 g
Formule linéaire Cl(CH2)3C≡CSi(CH3)3
Point d’éclair 65°C (149°F)
Nom IUPAC (5-Chloropent-1-yn-1-yl)triméthylsilane
Poids de la formule 174.75
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.456
Densité 0.977