Learn More
1-chloro-5-phénylpentane, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11392666
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15733-63-8
Formule moléculaire C11H15Cl
Poids moléculaire (g/mol) 182.69
Numéro MDL MFCD00037118
Clé InChI UXJLBVYYDZDPBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloro-5-phenylpentane, 5-chloropentyl benzene, benzene, 5-chloropentyl, 5-phenyl-1-pentyl chloride, 5-phenylpentyl chloride, acmc-20aovs, 5-chloro-1-phenylpentane, 5-chloropentyl benzene #
CID PubChem 519173
Nom IUPAC (5-chloropentyl)benzene
SMILES ClCCCCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-5-phenylpentane
Densité 1.014
Point d’ébullition 76°C to 79°C (0.65 mmHg)
Indice de réfraction 1.514
Quantité 5 g
Beilstein 2355978
Poids de la formule 182.7
Pourcentage de pureté 99%