Learn More
Alfa Aesar™ 1-Chloro-4-(4-fluorophényl)phthalazine, 96 %
Code produit. 15477417
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 155937-28-3
Formule moléculaire C14H8ClFN2
Poids moléculaire (g/mol) 258.68
Numéro MDL MFCD06253841
Clé InChI LIFADULWFCVAQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloro-4-4-fluorophenyl phthalazine, 4-chloro-1-4-fluorophenyl phthalazine, 1-chloro-4-4-fluorophenyl-phthalazine, 1-chloro-4-4-fluoro-phenyl-phthalazine, 1-chloro-4-4-fluorophenyl phthalazine im ocs
CID PubChem 2115239
Nom IUPAC 1-chloro-4-(4-fluorophenyl)phthalazine
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(Cl)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-4-(4-fluorophenyl)phthalazine
Point de fusion 196°C to 197°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 258.68
Pourcentage de pureté 96%