Learn More
1-Chloro--(-iodopropoxy)benzène,4-(3-iodopropoxy)benzène, 97 %, Thermo Scientific™
17.85€ - 94.40€
Identifiants chimiques
CAS 119795-57-2
Formule moléculaire C9H10ClIO
Poids moléculaire (g/mol) 296.532
Numéro MDL MFCD01764552
Clé InChI HVVWUBWHLIPSCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloro-4-3-iodopropoxy benzene, 3-4-chlorophenoxy propyl iodide, benzene,1-chloro-4-3-iodopropoxy, acmc-1c0gn, 1-4-chlorophenoxy-3-iodopropane
CID PubChem 2794890
Nom IUPAC 1-chloro-4-(3-iodopropoxy)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1OCCCI)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10099321
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
RH01447DA
1 g Flacon en verre ambré
17.85€
1g
10039301
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
RH01447EA
10 g Flacon en verre ambré
94.40€
10g
Identifiants chimiques
119795-57-2
296.532
HVVWUBWHLIPSCS-UHFFFAOYSA-N
2794890
C1=CC(=CC=C1OCCCI)Cl
C9H10ClIO
MFCD01764552
1-chloro-4-3-iodopropoxy benzene, 3-4-chlorophenoxy propyl iodide, benzene,1-chloro-4-3-iodopropoxy, acmc-1c0gn, 1-4-chlorophenoxy-3-iodopropane
1-chloro-4-(3-iodopropoxy)benzène
Spécification
1-chloro-4-(3-iodopropoxy)benzene
97.0
C9H10ClIO
MFCD01764552
HVVWUBWHLIPSCS-UHFFFAOYSA-N
1-chloro-4-(3-iodopropoxy)benzène
2794890
97%
119795-57-2
97%
ClC6H4OCH2CH2CH2I
1-chloro-4-3-iodopropoxy benzene, 3-4-chlorophenoxy propyl iodide, benzene,1-chloro-4-3-iodopropoxy, acmc-1c0gn, 1-4-chlorophenoxy-3-iodopropane
C1=CC(=CC=C1OCCCI)Cl
296.532
296.53
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.