Learn More
1-chloro-3-méthyl-2-butène, 95 %, stab. avec carbonate de potassium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11447867
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
1-Chloro-3-methyl-2-butene is used in the synthesis of geraniol. It is also used as an alkylating agent and as a reagent in hyperforin. Further, it is used as an antibiotic to inhibit growth of tumor cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-chloro-3-méthyl-2-butène est utilisé dans la synthèse du géraniol. Il est également utilisé comme agent alkylant et comme réactif dans lʼhyperforine. De plus, il est utilisé comme antibiotique pour inhiber la croissance des cellules tumorales.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme, lʼacétone, lʼéther diéthylique et lʼalcool. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 503-60-6
Formule moléculaire C5H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 104.577
Numéro MDL MFCD00000982
Clé InChI JKXQKGNGJVZKFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloro-3-methyl-2-butene, prenyl chloride, 2-butene, 1-chloro-3-methyl, 3,3-dimethylallyl chloride, 3-methyl-2-butenyl chloride, 3-methylcrotyl chloride, unii-kmt7v9llbr, gamma,gamma-dimethylallyl chloride, kmt7v9llbr, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl chloride
CID PubChem 10429
Nom IUPAC 1-chloro-3-méthylbut-2-ène
SMILES CC(=CCCl)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-3-methyl-2-butene
Note relative au nom stabilized with potassium carbonate
Densité 0.928
Point d’ébullition 107°C to 109°C
Point d’éclair 13°C (56°F)
Formule linéaire (CH3)2C=CHCH2Cl
Indice de réfraction 1.449
Quantité 10 g
Numéro UN UN1993
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform,acetone,diethyl ether and alcohol. Immiscible with water.
Poids de la formule 104.57
Pourcentage de pureté 95%