Learn More
1-chloro-3-iodopropane, 98 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021235
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11465573
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13489.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6940-76-7 | C3H6ClI | 204.435 g/mol
1-Chloro-3-iodopropane has been used in the synthesis of N-[4-[5-(2,4-diamino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)pentyl]benzoyl]-L-glutamic acid, an inhibitor of glycinamide ribonucleotide transformylase (GAR Tfase) and aminoimidazole carboxamide ribonucleotide transformylase (AICAR Tfase), interesting proton sponge type molecule quino[7,8-h]quinoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-chloro-3-iodopropane a été utilisé dans la synthèse de N-[4-[5-(2,4-diamino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)-2-(2,2,2 -trifluoroacétyl)pentyl]benzoyl]-L-glutamique, un inhibiteur de la glycinamide ribonucléotide transformylase (GAR Tfase) et de l’aminoimidazole carboxamide ribonucléotide transformylase (AICAR Tfase), molécule intéressante de type éponge à protons quino[7,8-h]quinoline.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6940-76-7
Formule moléculaire C3H6ClI
Poids moléculaire (g/mol) 204.435
Numéro MDL MFCD00001096
Clé InChI SFOYQZYQTQDRIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propane, 1-chloro-3-iodo, 3-chloropropyl iodide, trimethylene chloroiodide, 1-chloro-3-iodo-propane, 3-chloroiodopropane, 3-chloro-iodopropane, 1-chloro-3iodopropane, 1-choro-3-iodopropane, 3-chloro-l-iodopropane, 1-iodo-3-chloropropane
CID PubChem 81363
Nom IUPAC 1-chloro-3-iodopropane
SMILES C(CCl)CI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-3-iodopropane
Note relative au nom stabilized with copper
Densité 1.904
Point d’ébullition 170°C to 172°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5463
Quantité 25 g
Beilstein 1731115
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 204.44
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Chloro-3-iodopropane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Chloro-3-iodopropane