Learn More
1-Chloro-2,4-dinitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Description
1-Chloro-2,4-dinitrobenzene is used as a reagent for the detection and determination of pyridine compounds. It has been used as alkylating agent to evaluate the depletion of intracellular erythrocyte glutathione (GSH). It is an irreversible inhibitor of human thioredoxin reductase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-Chloro-2,4-dinitrobenzène est utilisé comme réactif pour la détection et la détermination des composés pyridines. Il a été utilisé comme agent alkylant pour évaluer la déplétion du glutathion érythrocyte intracellulaire (GSH). Il s’agit d’un inhibiteur irréversible de la thiorédoxine réductase humaine.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’éther, l’alcool chaud et le benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, l’ammoniac. Réagit avec l’hydrate d’hydrazine.
Le 1-Chloro-2,4-dinitrobenzène est utilisé comme réactif pour la détection et la détermination des composés pyridines. Il a été utilisé comme agent alkylant pour évaluer la déplétion du glutathion érythrocyte intracellulaire (GSH). Il s’agit d’un inhibiteur irréversible de la thiorédoxine réductase humaine.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’éther, l’alcool chaud et le benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, l’ammoniac. Réagit avec l’hydrate d’hydrazine.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene |
Point de fusion | 48°C to 52°C |
Densité | 1.7 |
Point d’ébullition | 314°C to 316°C |
Point d’éclair | 186°C (366°F) |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN3441 |
Beilstein | 613161 |
Merck Index | 14,2136 |
Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform,ether,hot alcohol,and benzene. Insoluble in water. |