Learn More
Thermo Scientific™ Cartouche pour Distributeur Numérique Multidrop™ Pico
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 nL to 10 μL
11 pl à 10 μ L
1 nl à 10 μL
8 pL to 10 μL
De 11 pl à 10 μl
De 1 nl à 10 μl
Canaux:
1
4
8
Modèle:
Cartouche 1 ch de 200 μL
Cartouche 1 ch de 20 μL
Cartouches 4 canaux 200 μl
Cartouches 8 canaux 20 μl
Surfactant Free Cartridges, 4-channel 200 μL
Surfactant Free Cartridges, 8-channel 20 μL
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
200µL
20µL
30 pièces
Description
Large choix pour distribuer des volumes du picolitre au microlitre pour un à huit types de liquides différents sur une plaque entière ou une partie d’une plaque.
- Économies grâce à la miniaturisation des dosages
- Amélioration de l’efficacité et de l’intégrité des échantillons
- Logiciel puissant, flexible et facile à utiliser
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cartouche de distribution numérique |
| Canaux | 4 |
| Volume (métrique) | De 1 nl à 10 μl |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeur numérique Multidrop Pico 8, Distributeur numérique Multidrop Pico 8 Surfactant Free |
| Modèle | Cartouches 4 canaux 200 μl |
| Nb par paquet | Case of 20 |