Learn More
1-Butanol, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10275064
1-Butanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10275064
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10275064
Marque: Thermo Scientific Acros 393750010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-36-3
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Clé InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 263
ChEBI CHEBI:28885
Nom IUPAC butane-1-ol
SMILES CCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butanol
Point de fusion -89.0°C
Note relative au nom For HPLC
Absorbance 0.046 max. (1cm cell vs HLPC−grade water) at 245nm, 0.301 max. (1cm cell vs HPLC−grade water) at 220nm, 0.699 max. (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 210nm
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 117.6°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 35°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3980 to 1.4000
Gravité spécifique 0.81
Formule linéaire CH3(CH2)3OH
Viscosité 2.95 mPa.s (20°C)
Informations sur la solubilité Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether and many other, organic solvents
Poids de la formule 74.12
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465288 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2024 Catalog Number393750025,393750010
Numéro de lotA0459073 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/01/2024 Catalog Number393750025,393750010
Numéro de lotA0455215 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number393750025,393750010
Numéro de lotA0450209 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number393750025,393750010
Numéro de lotA0450210 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number393750025,393750010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Butanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Butanol
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
1-Butanol, Thermo Scientific Chemicals >