Learn More
1-Butanol, qualité HPLC, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Butanol is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Butanol |
Point de fusion | °C to 90 to°C to 89°C |
Densité | 0.810 |
Point d’ébullition | 117°C to 118°C |
Quantité | 4 x 1 L |
Point d’éclair | 35°C (95°F) |
Forme physique | Liquide |
Indice de réfraction | 1.399 |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Beilstein | 969148 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z20K645 | Certificat d’analyse | 27/01/2025 | 022925.M1,022925.K7,022925.K2 |
Z20K646 | Certificat d’analyse | 27/01/2025 | 022925.M1,022925.K7,022925.K2 |
R25K823 | Certificat d’analyse | 03/07/2024 | 022925.M1,022925.K7,022925.0F,022925.K2 |
U30J816 | Certificat d’analyse | 12/06/2024 | 022925.M1,022925.K7,022925.0F,022925.K2 |
YA736413 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | 022925.M1,022925.K7,022925.0F,022925.K2 |