Learn More
1-Butanol, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
1-butanol, 99 %, C4H10O, numéro CAS-71-36-3, 1-butanol, 1-hydroxybutane, butanol, alcool butylique, hydroxyde de butyle, méthylolpropane, n-butanol, alcool n-butyle, propylcarbinol, propylméthanol, 25 L, pression de vapeur : 6,7 mbar à 20°C, 01, 367, 117,6°C, 100,0, 98,5, CHEBI:28885, sans désignation
42.61€ - 434.16€
Identifiants chimiques
CAS | 71-36-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.123 |
Numéro MDL | MFCD00002964 |
Clé InChI | LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropaneAfficher plus |
CID PubChem | 263 |
ChEBI | CHEBI:28885 |
Nom IUPAC | butane-1-ol |
SMILES | CCCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10684752
|
Thermo Scientific Acros
107690010 |
1 L | Flacon en verre |
42.61€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10376070
|
Thermo Scientific
107690025 |
2.5 L | Flacon en verre |
73.87€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10639283
|
Thermo Scientific Acros
107690250 |
25 L | Tambour métallique |
434.16€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
71-36-3 | |
74.123 | |
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N | |
263 | |
butane-1-ol |
C4H10O | |
MFCD00002964 | |
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropaneAfficher plus | |
CHEBI:28885 | |
CCCCO |
Spécification
1-Butanol | |
71-36-3 | |
100.0 | |
117.6°C | |
Authentique | |
1.3980 to 1.4000 | |
0.005% max. | |
C4H10O | |
MFCD00002964 | |
2.95 mPa.s (20°C) | |
0.2% max. (Coulometric) | |
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane | |
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N | |
butane-1-ol | |
263 | |
74.12 | |
Extra pur |
-89.0°C | |
98.5 | |
0.8100g/mL | |
35°C | |
Liquide | |
99% | |
0.81 | |
CH3(CH2)3OH | |
Vapor Pressure: 6.7mbar at 20°C | |
01, 367 | |
15, 1542 | |
Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether and many other, organic solvents | |
CCCCO | |
74.123 | |
CHEBI:28885 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
- 1-Butanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.