Learn More
1-Butanol, 99,9 %, Honeywell™
Code produit. 15645800 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Aluminum bottle
Bidon en acier inoxydable
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
20L
4 pièces
4L
6 pièces
Code produit. 15645800
Marque: Honeywell Research Chemicals 53799320L
Demander un format en vrac ou personnalisé
≥ 99,9%
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-36-3
Formule moléculaire C4H10O
Numéro MDL MFCD00002964
Clé InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC butane-1-ol
SMILES CCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butanol
Point de fusion ≤-90°C
Couleur Incolore
Aspect Liquid
Densité 1.41g/mL at 25°C
Point d’ébullition 119°C
Quantité 20 L
Limite d’explosion 11.2%
Température d’allumage 573°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3OH
Numéro UN 99.13g/mol
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Poids de la formule 99.13g/mol
Pourcentage de pureté 99%