Learn More
1-Butanol, 99,9 %, Honeywell™
Code produit. 15615800
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Aluminum bottle
Bidon en acier inoxydable
Flacon en verre
≥ 99,9%
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-36-3
Formule moléculaire C4H10O
Numéro MDL MFCD00002964
Clé InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC butane-1-ol
SMILES CCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 74.12g/mol
Point de fusion -78°C
Aspect Colorless liquid
Densité 0.81g/mL at 25°C
Point d’ébullition 101°C to 105°C
Quantité 100 mL
Limite d’explosion 11.2%
Température d’allumage 649°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3OH
Numéro UN UN1120
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Poids de la formule 74.12g/mol
Pourcentage de pureté 99%