Learn More
1-bromotétradecane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403097
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
1-Bromotetradecane was used in the synthesis of tetradecylferrocene, cationic and zwitterionic gemini surfactants, and 9-tetradecylcarbazole. Also used for synthesis of metallomesogenic polymers based on bis[η1(N)-3,4-dialkyloxybenzylidene-4?-dodecyloxyaniline]dichloropalladium(II) with octyl, decyl, dodecyl, tetradecyl and hexadecyl alkyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromotétradecane a été utilisé dans la synthèse des surfactants de tétradécylferrocène, cationique et zwitterionique gemini, et du 9-tétradécylcarbazole. Également utilisé pour la synthèse de polymères métallogéniques à base de bis[η;1(N)-3,4 -dialkyloxybenzylidène-4′-dodecyloxyaniline]dichloropalladium(II) avec des groupes octyle, décyle, dodécyle, tétradécyle et alkyle hexadécyle.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-71-0
Formule moléculaire C14H29Br
Poids moléculaire (g/mol) 277.29
Numéro MDL MFCD00000228
Clé InChI KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme myristyl bromide, tetradecyl bromide, tetradecane, 1-bromo, n-tetradecyl bromide, 1-tetradecyl bromide, bromotetradecane, n-tetradecyl-1-bromide, 1-bromo tetradecane, 1-bromo-n-tetradecane, tetradecane, bromo
CID PubChem 8208
Nom IUPAC 1-bromotétradecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromotetradecane
Point de fusion 4°C to 6°C
Densité 1.018
Point d’ébullition 175°C to 178°C (20 mmHg)
Point d’éclair 158°C (316°F)
Indice de réfraction 1.46
Quantité 2500 g
Beilstein 1742640
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 277.3
Pourcentage de pureté 98%