Learn More
1-bromopentane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11489762
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
1-Bromopentane is used in a multitude of organic synthesis. It is used in iron-catalyzed alkylations of aromatic Grignard reagents via cross coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromopentane est utilisé dans une multitude de synthèse organique. Il est utilisé dans les alkylations catalysées par le fer des réactifs de Grignard aromatiques par couplage croisé.
Solubilité
Insoluble dans l’eau et soluble dans l’alcool. Miscible à l’éther diéthylique.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-53-2
Formule moléculaire C5H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 151.047
Numéro MDL MFCD00000267
Clé InChI YZWKKMVJZFACSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-amyl bromide, pentyl bromide, amyl bromide, pentane, 1-bromo, n-pentyl bromide, 1-pentyl bromide, bromopentane, 1-bromo-pentane, 1-pentylbromide, unii-z2s4r599p0
CID PubChem 8057
Nom IUPAC 1-bromopentane
SMILES CCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromopentane
Point de fusion -95°C
Densité 1.215
Point d’ébullition 127°C to 129°C
Point d’éclair 31°C (87°F)
Odeur Ether-like
Indice de réfraction 1.4436
Quantité 1000 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1730981
Merck Index 14,602
Informations sur la solubilité Insoluble in water and soluble in alcohol. Miscible in diethyl ether.
Poids de la formule 151.05
Pourcentage de pureté 99%