Learn More
1-bromooctane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
87.03€ - 267.33€
Identifiants chimiques
CAS | 111-83-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H17Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 193.13 |
Numéro MDL | MFCD00000276 |
Clé InChI | VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-octyl bromide, octyl bromide, 1-octylbromide, octane, 1-bromo, bromooctane, 1-bromo-octane, 1-bromo octane, 1-bromo-n-octane, unii-q382hpc6lc, octane, bromo |
CID PubChem | 8140 |
Nom IUPAC | 1-bromooctane |
SMILES | CCCCCCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10071910
|
Thermo Scientific Acros
166815000 |
500 mL | Flacon en verre |
87.03€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15740819
|
Thermo Scientific Acros
166810025 |
2.5 L | Flacon en verre |
267.33€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
111-83-1 | |
193.13 | |
VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N | |
8140 | |
CCCCCCCCBr |
C8H17Br | |
MFCD00000276 | |
n-octyl bromide, octyl bromide, 1-octylbromide, octane, 1-bromo, bromooctane, 1-bromo-octane, 1-bromo octane, 1-bromo-n-octane, unii-q382hpc6lc, octane, bromo | |
1-bromooctane |
Specifications
1-Bromooctane | |
-55.0°C | |
201.0°C | |
Authentique | |
C8H17Br | |
1.4508 to 1.4528 | |
01,16 | |
1.11 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether | |
CCCCCCCCBr | |
193.13 | |
193.13 | |
Liquide |
111-83-1 | |
1.1100g/mL | |
78°C | |
99% | |
CH3(CH2)7Br | |
MFCD00000276 | |
15,6853 | |
n-octyl bromide, octyl bromide, 1-octylbromide, octane, 1-bromo, bromooctane, 1-bromo-octane, 1-bromo octane, 1-bromo-n-octane, unii-q382hpc6lc, octane, bromo | |
VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromooctane | |
8140 | |
99% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Éviter le rejet dans l’environnement.
Recueillir le produit répandu.
Éliminer le contenu/récipient vers un site d’élimination des déchets approuvé.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-912-9