Learn More
1-bromooctadécane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10407760
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-89-0
Formule moléculaire C18H37Br
Poids moléculaire (g/mol) 333.40
Numéro MDL MFCD00000231
Clé InChI WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octadecyl bromide, stearyl bromide, octadecane, 1-bromo, n-octadecyl bromide, bromooctadecane, octadecylbromide, 1-bromoctadecane, n-octadecylbromide, 1-bromooctodecane, bromo-n-octadecane
CID PubChem 8218
Nom IUPAC 1-bromooctadecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromooctadecane
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >20.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 214.0°C to 216.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)17Br
Indice de réfraction 1.4620 to 1.4640
Quantité 500 g
Beilstein 01,I,69
Gravité spécifique 0.97
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 333.38
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 1-Bromooctadecane