Learn More
1-bromonaphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
50.45€ - 587.93€
Identifiants chimiques
CAS | 90-11-9, 580-13-2 |
---|---|
Poids moléculaire (g/mol) | 207.07 |
Numéro MDL | MFCD00003868 |
Clé InChI | DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | naphthalene, 1-bromo, 1-naphthyl bromide, alpha-bromonaphthalene, bromonaphthalene, alpha-naphthyl bromide, .alpha.-bromonaphthalene, 1-bromo-naphthalene, .alpha.-naphthyl bromide, naphthalene, bromo, bromonapthalene |
CID PubChem | 7001 |
Nom IUPAC | 1-bromonaphtalène |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10234420
|
Thermo Scientific Acros
107151000 |
100 mL | Flacon en verre |
50.45€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10488050
|
Thermo Scientific Acros
107155000 |
500 mL | Flacon en verre |
159.80€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11984511
|
Thermo Scientific Acros
107150025 |
2.5 L | Flacon en verre |
587.93€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
90-11-9, 580-13-2 | |
MFCD00003868 | |
naphthalene, 1-bromo, 1-naphthyl bromide, alpha-bromonaphthalene, bromonaphthalene, alpha-naphthyl bromide, .alpha.-bromonaphthalene, 1-bromo-naphthalene, .alpha.-naphthyl bromide, naphthalene, bromo, bromonapthalene | |
1-bromonaphtalène |
207.07 | |
DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N | |
7001 | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Br |
Spécification
1-Bromonaphthalene | |
90-11-9, 580-13-2 | |
100.0 | |
Authentique | |
C10H7Br | |
1.6560 to 1.6590 (20°C, 589nm) | |
05, 547 | |
naphthalene, 1-bromo, 1-naphthyl bromide, alpha-bromonaphthalene, bromonaphthalene, alpha-naphthyl bromide, .alpha.-bromonaphthalene, 1-bromo-naphthalene, .alpha.-naphthyl bromide, naphthalene, bromo, bromonapthalene | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Br | |
207.07 | |
207.07 | |
≥95% |
96% | |
95.0 | |
Marron-jaune à vert-jaune | |
96% | |
C10H7Br | |
MFCD00003868 | |
15, 1436 | |
DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromonaphtalène | |
7001 | |
14.8hPa at 20°C | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-965-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QJ1545000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1-Bromonaphthalene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1-Bromonaphthalene