Learn More
1-bromohexane, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10529990
1-bromohexane, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10529990
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10529990
Marque: Thermo Scientific Acros 107040025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-25-1
Formule moléculaire C6H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 165.07
Numéro MDL MFCD00000271
Clé InChI MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexyl bromide, n-hexyl bromide, bromohexane, 1-hexyl bromide, hexane, 1-bromo, hexane, bromo, unii-wva0fax7ga, 1-bromo-hexane, pentane, bromomethyl, wva0fax7gaAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8101
Nom IUPAC 1-bromohexane
SMILES CCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromohexane
Acidité 0.1% max. (as HBr)
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5Br
Indice de réfraction 1.4465 to 1.4485 (20°C, 589nm)
Quantité 2.5 L
Poids de la formule 165.07
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468699 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number107045000,107040100,107040025
Numéro de lotA0456284 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/09/2023 Catalog Number107045000,107040100,107040025
Numéro de lotA0394996 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number107045000,107040100,107040025
Numéro de lotA0409269 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/12/2021 Catalog Number107045000,107040100,107040025
Numéro de lotA0393150 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/08/2020 Catalog Number107045000,107040100,107040025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromohexane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
1-bromohexane, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >