Learn More
(1-bromoéthyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10625872 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
25g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10625872
Brand: Thermo Scientific Acros 218390250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 585-71-7 | C8H9Br | 185.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 585-71-7
Formule moléculaire C8H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 185.06
Numéro MDL MFCD00000139
Clé InChI CRRUGYDDEMGVDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromoethyl benzene, 1-phenylethyl bromide, benzene, 1-bromoethyl, 1-bromo-1-phenylethane, 1-phenethyl bromide, 1-phenyl-1-bromoethane, alpha-phenylethyl bromide, alpha-methylbenzyl bromide, alpha-phenethyl bromide, alpha-bromoethyl benzene
CID PubChem 11454
Nom IUPAC 1-bromoéthylbenzène
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau (1-Bromoethyl)benzene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron à jaune
Densité 1.3500g/mL
Point d’ébullition 94.0°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair 81°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(CH3)Br
Indice de réfraction 1.5593 to 1.5613
Quantité 25 g
Beilstein 05, 355
Gravité spécifique 1.35
Poids de la formule 185.06
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (1-Bromoethyl)benzene
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: (1-Bromoethyl)benzene