Learn More
1-bromobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Bromobutane |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | -112.0°C |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 1.2700g/mL |
Point d’ébullition | 100.0°C to 104.0°C |
Point d’éclair | 10°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Bromobutane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.