Learn More
1-Bromobutane, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
43.92€ - 378.89€
Identifiants chimiques
CAS | 109-65-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.02 |
Numéro MDL | MFCD00000260 |
Clé InChI | MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | butyl bromide, n-butyl bromide, bromobutane, butane, 1-bromo, 1-butyl bromide, butane, bromo, n-butylbromide, 1-bromo-butane, unii-sav6y78u3d, ccris 831 |
CID PubChem | 8002 |
Nom IUPAC | 1-bromobutane |
SMILES | CCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11493454
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10696.36 |
500 g |
43.92€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11403464
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10696.0E |
2500 g |
121.61€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11413464
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10696.0C |
10,000 g |
378.89€
10000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Bromobutane is used as an intermediate in organic synthesis and as a solvent for cleaning and degreasing. It acts as an alkylating agent as well as to prepare organometallic compounds such as n-butyllithium. It is also involved in the synthesis of procaine and tetracaine. It reacts with magnesium metal to prepare the Grignard reagent, which is used to form carbon-carbon bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-bromobutane est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique et comme solvant pour le nettoyage et le dégraissage. Il agit en tant qu’agent alkylant ainsi que pour préparer des composés organométalliques tels que le n-butyllithium. Il participe également à la synthèse de la procaïne et de la tétracaïne. Il réagit avec le métal de magnésium pour préparer le réactif de Grignard, qui est utilisé pour former des liaisons carbone-carbone.
Solubilité
Miscible à l’éthanol et à l’éther diéthylique. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, le magnésium, le potassium, le sodium et les oxydes de sodium.
Identifiants chimiques
109-65-9 | |
137.02 | |
MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N | |
8002 | |
CCCCBr |
C4H9Br | |
MFCD00000260 | |
butyl bromide, n-butyl bromide, bromobutane, butane, 1-bromo, 1-butyl bromide, butane, bromo, n-butylbromide, 1-bromo-butane, unii-sav6y78u3d, ccris 831 | |
1-bromobutane |
Spécification
1-Bromobutane | |
°C to 112°C | |
101°C to 102°C | |
>98% | |
CH3(CH2)3Br | |
MFCD00000260 | |
1098260 | |
butyl bromide, n-butyl bromide, bromobutane, butane, 1-bromo, 1-butyl bromide, butane, bromo, n-butylbromide, 1-bromo-butane, unii-sav6y78u3d, ccris 831 | |
MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromobutane | |
8002 | |
≥98% |
109-65-9 | |
1.275 g/mL | |
20°C (68°F) | |
C4H9Br | |
1.44 | |
UN1126 | |
14,1553 | |
Miscible with ethanol and diethyl ether. Immiscible with water. | |
CCCCBr | |
137.02 | |
137.03 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H315-H319-H335
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :1-BROMOBUTANE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-691-9
missing translation for 'rtecsNumber' : EJ6225000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 1-Bromobutane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Butyl bromide