Learn More
Éther méthylique 1-bromobenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10698984
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52711-30-5
Formule moléculaire C8H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 201.06
Numéro MDL MFCD03790887
Clé InChI QFAZLCRHLRJNAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2-methoxymethyl benzene, 2-bromobenzyl methyl ether, acmc-20ag76, methyl 2-bromobenzyl ether, 1-methoxymethyl-2-bromobenzene, 2-bromobenzyl alcohol, methyl ether, benzene,1-bromo-2-methoxymethyl
CID PubChem 12927162
Nom IUPAC 1-bromo-2-(méthoxyméthyl)benzène
SMILES COCC1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromobenzyl methyl ether
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4CH2OCH3
Indice de réfraction 1.5470 to 1.5490 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Poids de la formule 201.06
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromobenzyl methyl ether
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.