Learn More
1-bromoadamantane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10001570
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 768-90-1
Formule moléculaire C10H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 215.13
Numéro MDL MFCD00074721
Clé InChI VQHPRVYDKRESCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-adamantyl bromide, adamantyl bromide, bromoadamantane, 1-bromo-adamantane, adamantane, 1-bromo, 1-bromotricyclo 3.3.1.13,7 decane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromo, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane, 1-bromo, labotest-bb lt00239617, 3r,5s,7s-1-bromoadamantane
CID PubChem 79106
Nom IUPAC 1-bromoadamantane
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromoadamantane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 117.0°C to 120.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diethyl ether,chloroform,benzene,,methanol and ethanol
Poids de la formule 215.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 1-Bromoadamantane