Learn More
1-bromo-5-fluoropentane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.00€ - 392.00€
Identifiants chimiques
CAS 407-97-6
Formule moléculaire C5H10BrF
Poids moléculaire (g/mol) 169.037
Numéro MDL MFCD01709395
Clé InChI GMYIZICPHREVDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentane, 1-bromo-5-fluoro, 5-fluoroamyl bromide, 5-fluoropentyl bromide, fluoropentyl bromide, 5-bromopentyl fluoride, acmc-20a2uo, 1-bromo-5-fluoro-pentane, pentane,1-bromo-5-fluoro, 4-01-00-00313 beilstein handbook reference, ksc493m6b
CID PubChem 120236
Nom IUPAC 1-bromo-5-fluoropentane
SMILES C(CCF)CCBr
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15412179
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64806.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15492169
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64806.03
1 g
101.00€
1g
15402179
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64806.06
5 g
392.00€
5g
Description
Description
1-Bromo-5-fluoropentane was used to prepare 18F-labeled (anilido)piperidine derivatives as ?-opioid receptor imaging agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-5-fluoropentane a été utilisé pour préparer des dérivés (anilido)pipéridine marqués 18F comme agents d’imagerie des récepteurs μ-opioïdes.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (dans le méthanol). Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Identifiants chimiques
407-97-6
169.037
GMYIZICPHREVDH-UHFFFAOYSA-N
120236
C(CCF)CCBr
C5H10BrF
MFCD01709395
pentane, 1-bromo-5-fluoro, 5-fluoroamyl bromide, 5-fluoropentyl bromide, fluoropentyl bromide, 5-bromopentyl fluoride, acmc-20a2uo, 1-bromo-5-fluoro-pentane, pentane,1-bromo-5-fluoro, 4-01-00-00313 beilstein handbook reference, ksc493m6b
1-bromo-5-fluoropentane
Spécification
1-Bromo-5-fluoropentane
Incolore
162°C
F(CH2)5Br
MFCD01709395
pentane, 1-bromo-5-fluoro, 5-fluoroamyl bromide, 5-fluoropentyl bromide, fluoropentyl bromide, 5-bromopentyl fluoride, acmc-20a2uo, 1-bromo-5-fluoro-pentane, pentane,1-bromo-5-fluoro, 4-01-00-00313 beilstein handbook reference, ksc493m6b
GMYIZICPHREVDH-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-5-fluoropentane
120236
99%
407-97-6
1.360 g/mL
C5H10BrF
1.4406
1697258
Soluble in methanol (in methanol). Slightly soluble in water.
C(CCF)CCBr
169.037
169.04
Des mesures
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : RZ9810000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante