Learn More
1-bromo-4-phénylbutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400768
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
1-Bromo-4-phenylbutane is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-4-phénylbutane est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13633-25-5
Formule moléculaire C10H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 213.12
Numéro MDL MFCD00154988
Clé InChI XPBQQAHIVODAIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-4-phenylbutane, 4-bromobutyl benzene, 4-phenylbutyl bromide, 4-phenyl 1-butyl bromide, 4-phenyl-1-butyl bromide, 4-phenyl-1-bromobutane, 1-bromo-4-phenyl-butane, benzene, 4-bromobutyl, benzene, bromobutyl, 4-phenyl-1-bromo butane
CID PubChem 259668
SMILES BrCCCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-phenylbutane
Densité 1.214
Point d’ébullition 131°C to 133°C (12 mmHg)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC (4-bromobutyl)benzene
Poids de la formule 213.12
Pourcentage de pureté 98%