Learn More
1-Bromo-4-(phénoxyméthyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10235904
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 20600-22-0
Formule moléculaire C13H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 263.134
Numéro MDL MFCD00017847
Clé InChI KZVLWVAXLYUCLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-4-phenoxymethyl benzene, 4-bromophenyl methoxy benzene, 4-bromobenzylphenyl ether, 4-bromobenzyl phenyl ether, 1-bromo4-phenoxymethyl-benzene, 1-bromo-4-phenoxymethyl-benzene, benzyl phenyl ether analogue, 6c
CID PubChem 726149
Nom IUPAC 1-bromo-4-(phénoxyméthyl)benzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-(phenoxymethyl)benzene
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 263.13
Pourcentage de pureté 97%