Learn More
1-bromo-4-nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.27€ - 148.74€
Identifiants chimiques
CAS | 586-78-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4BrNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 202.01 |
Numéro MDL | MFCD00007280 |
Clé InChI | ZDFBKZUDCQQKAC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromonitrobenzene, 4-nitrobromobenzene, p-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-nitro, p-nitrobromobenzene, 4-nitrophenyl bromide, 4-bromo-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl bromide, 1-bromo-4-nitro-benzene, ccris 3115Afficher plus |
CID PubChem | 11466 |
Nom IUPAC | 1-bromo-4-nitrobenzene |
SMILES | [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10664662
|
Thermo Scientific Acros
173360100 |
10 g | Flacon en verre |
34.27€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10499300
|
Thermo Scientific Acros
173360250 |
25 g | Flacon en plastique |
57.59€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10409310
|
Thermo Scientific Acros
173361000 |
100 g | Flacon en plastique |
148.74€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
586-78-7 | |
202.01 | |
ZDFBKZUDCQQKAC-UHFFFAOYSA-N | |
11466 | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=C1 |
C6H4BrNO2 | |
MFCD00007280 | |
4-bromonitrobenzene, 4-nitrobromobenzene, p-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-nitro, p-nitrobromobenzene, 4-nitrophenyl bromide, 4-bromo-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl bromide, 1-bromo-4-nitro-benzene, ccris 3115Afficher plus | |
1-bromo-4-nitrobenzene |
Spécification
1-Bromo-4-nitrobenzene | |
586-78-7 | |
100.0 | |
Jaune | |
Authentique | |
C6H4BrNO2 | |
MFCD00007280 | |
4-bromonitrobenzene, 4-nitrobromobenzene, p-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-nitro, p-nitrobromobenzene, 4-nitrophenyl bromide, 4-bromo-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl bromide, 1-bromo-4-nitro-benzene, ccris 3115 | |
ZDFBKZUDCQQKAC-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-4-nitrobenzene | |
11466 | |
98% |
99% | |
98.5 | |
125.0°C to 127.0°C | |
255.0°C to 256.0°C | |
97.5% min. (GC) | |
BrC6H4NO2 | |
05, 248 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=C1 | |
202.01 | |
202.01 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Nocif par contact cutané.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Risque présumé d’effets graves pour les organes
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-583-8
missing translation for 'rtecsNumber' : CY9040550
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1-Bromo-4-nitrobenzene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.