Learn More
1-bromo-4-nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11433288
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
Code produit. 11433288
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17705.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 586-78-7 | C6H4BrNO2 | 202.01 g/mol
It can be employed as a syntheses material intermediate. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il peut être utilisé comme intermédiaire de matériau de synthèse. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Presque transparent dans l’alcool éthylique chaud. Soluble dans l’éther
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 586-78-7
Formule moléculaire C6H4BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 202.01
Numéro MDL MFCD00007280
Clé InChI ZDFBKZUDCQQKAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromonitrobenzene, 4-nitrobromobenzene, p-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-nitro, p-nitrobromobenzene, 4-nitrophenyl bromide, 4-bromo-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl bromide, 1-bromo-4-nitro-benzene, ccris 3115
CID PubChem 11466
Nom IUPAC 1-bromo-4-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-nitrobenzene
Point de fusion 124°C to 127°C
Densité 1.948
Point d’ébullition 254°C to 256°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3459
Beilstein 636964
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Almost transparent in hot ethyl alcohol. Soluble in ether
Poids de la formule 202.01
Pourcentage de pureté 98%