Learn More
1-bromo-4-fluoro-2-nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11338286
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 446-09-3
Formule moléculaire C6H3BrFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 219.997
Numéro MDL MFCD00055530
Clé InChI XRXNWKIKQFEOGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-fluoronitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-nitro, 2-bromo-5-fluoro-nitrobenzene, pubchem1044, acmc-1ajt6, ksc494a1j, 2-nitro-4-fluoro-bromobenzene, xrxnwkikqfeogo-uhfffaoysa, 2-bromo-5-fluoro nitro benzene, 1-bromo-2-nitro-4-fluorobenzene
CID PubChem 2773383
Nom IUPAC 1-bromo-4-fluoro-2-nitrobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)[N+](=O)[O-])Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene
Point de fusion 39°C to 42°C
Point d’ébullition 148°C to 150°C (35 mmHg)
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2364227
Poids de la formule 220.01
Pourcentage de pureté 98%